Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Tolylboronic acid |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 164.0°C to 165.0°C |
| Colore | Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3C6H4B(OH)2 |
| Quantità | 1 g |
| Vedi altri risultati |