Learn More
2-Tolylboronic acid, 95%
Codice prodotto. 10643363 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10643363 5 g Bottiglia in vetro 5g
10471111 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10643363 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309260050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16419-60-6 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16419-60-6
Formula molecolare C7H9BO2
Molecular Weight (g/mol) 135.96
Numero MDL MFCD00093526
InChI Key NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
PubChem CID 2733267
IUPAC Name (2-methylphenyl)boronic acid
SMILES CC1=CC=CC=C1B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Tolylboronic acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 164.0°C to 165.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4B(OH)2
Quantità 5 g
Peso formulazione 135.96
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder