Learn More
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole, 95%
Codice prodotto. 15432258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15432258 250 mg 250mg
15412258 1 g 1g
15422258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15432258 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55870.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 145214-05-7 | C15H29NOSn | 358.113 g/mol
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole act as a synthetic building block, which is utilized in Stille coupling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole act as a synthetic building block, which is utilized in Stille coupling
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145214-05-7
Formula molecolare C15H29NOSn
Molecular Weight (g/mol) 358.113
Numero MDL MFCD06798076
InChI Key YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
PubChem CID 15486183
IUPAC Name tributyl(1,3-oxazol-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole
Colore Colorless
Densità 1.71 g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.493
Quantità 250 mg
Numero UN UN2788
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 358.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid