Learn More
2-(Tri-n-butylstannyl)pyrazine, 95%
Codice prodotto. 15408087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15408087 250 mg 250mg
15498077 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15408087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51370.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 205371-27-3 | C16H30N2Sn | 369.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 205371-27-3
Formula molecolare C16H30N2Sn
Molecular Weight (g/mol) 369.14
Numero MDL MFCD01319077
InChI Key OVBXTKIWZAHFAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tributylstannyl pyrazine, 2-pyrazinyl tributyltin, 2-tributylstannylpyrazine, pyrazine, tributylstannyl, pyrazine,2-tributylstannyl, pyrazin-2-yl tributylstannane, tributylstannyl-pyrazine, 2-tri-n-butylstannyl pyrazine, tributyl-pyrazin-2-yl-stannane, tributylstannylpyrazine
PubChem CID 2737316
IUPAC Name tributyl(pyrazin-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Tri-n-butylstannyl)pyrazine
Densità 1.171
Punti di ebollizione 130°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.516
Quantità 250 mg
Numero UN UN2788
Peso formulazione 369.12
Percent Purity 95%