Learn More
2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine, tech. 80%
Codice prodotto. 11481387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11481387 1 g 1g
11491387 5 g 5g
11401397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11481387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24911.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17997-47-6 | C17H31NSn | 368.152 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17997-47-6
Formula molecolare C17H31NSn
Molecular Weight (g/mol) 368.152
Numero MDL MFCD00052052
InChI Key GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
PubChem CID 607784
IUPAC Name tributyl(pyridin-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Densità 1.15
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Indice di rifrazione 1.513
Quantità 1 g
Numero UN UN2788
Beilstein 479329
Peso formulazione 368.15
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche