Learn More
2-(Tributylstannyl)oxazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Tributylstannyl)oxazole |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/3C4H9.C3H2NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H; |
| Peso formulazione | 359.1271 |