Learn More
2-(Trichloroacetyl)pyrrole, TRC
Codice prodotto. 30452581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452581 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452581 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7740851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS 35302-72-8
Formula molecolare C6H4Cl3NO
Quantità 1 g
Sinonimo 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone
InChI Formula InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
IUPAC Name 2,2,2-trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 212.46
Peso formulazione 210.9358