Learn More
2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride, 99%
Codice prodotto. 11373157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11373157 1 g 1g
11383157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11373157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13587.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74291-57-9 | C11H9ClF3NO3S | 327.70 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74291-57-9
Formula molecolare C11H9ClF3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 327.70
Numero MDL MFCD01075651
InChI Key SXIYEBVAQTUBOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2,2,2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2-trifluoroacetyl isoquinoline-7-sulfonyl chloride, 2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride, 2-2,2,2-trifluoroacetyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-7-sulfonyl chloride, 1-7-chlorosulfonyl 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 2-trifluoroacetyl-7-chlorosulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-chlorosulfonyl-2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-trifluoroacetyl isoquinoline-7-sulfone
PubChem CID 11324902
IUPAC Name 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-7-sulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CCC2=C(C1)C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride
Punto di fusione 102°C to 106°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 5603124
Peso formulazione 327.71
Percent Purity 99%