Learn More
2-(Trifluoroacetyl)thiophene, 98%
Codice prodotto. 11486780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11486780 5 g 5g
11476780 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486780 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12585.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 651-70-7 | C6H3F3OS | 180.144 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 651-70-7
Formula molecolare C6H3F3OS
Molecular Weight (g/mol) 180.144
Numero MDL MFCD00041427
InChI Key CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoroacetyl thiophene, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethanone, ethanone,2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl, 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-yl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-2-thienyl ethan-1-one, acmc-20aolw, trifluoroacetylthiophene, 2-trifluoroacetylthiophene
PubChem CID 136464
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-1-thiophen-2-ylethanone
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
Densità 1.403
Punti di ebollizione 163°C to 165°C
Punto d'infiammabilità 58°C (136°F)
Indice di rifrazione 1.4845
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1309208
Peso formulazione 180.15
Percent Purity 98%