Learn More
2-(Trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10712777 25 g 25g
10463685 50 g 50g
10504704 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712777 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01054EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1535-75-7
Formula molecolare C7H6F3NO
Molecular Weight (g/mol) 177.126
Numero MDL MFCD00035959
InChI Key ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy-phenylamine, o-trifluoromethoxy aniline, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisidine, o-trifluoromethoxyaniline, 2-trifluoromethoxy aminobenzene, 2-trifluoromethoxy phenylamine, 2-trifluoromethoxy phenyl amine
PubChem CID 73754
IUPAC Name 2-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CF3OC6H4NH2
Quantità 25 g
Peso formulazione 177.12
Percent Purity 97%