Learn More
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 96%
Codice prodotto. 11435786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435786 100 g 100g
11415786 5 g 5g
11425786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435786 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20840.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 94651-33-9 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94651-33-9
Formula molecolare C8H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 190.12
Numero MDL MFCD00042405
InChI Key CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC Name 2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Densità 1.33
Punti di ebollizione 77°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C (152°F)
Indice di rifrazione 1.455
Quantità 100 g
Beilstein 6137162
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 96%