Learn More
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10722942 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10722942 1 g 1g
10667770 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10722942 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433200010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 94651-33-9
Formula molecolare C8H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 190.12
Numero MDL MFCD00042405
InChI Key CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, o-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-benzaldehyde, pubchem1469, trifluoromethoxybenzaldehyde, acmc-209rt0, o-trifluoromethoxybenzaldehyde, trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 2777192
IUPAC Name 2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 77°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid