Learn More
2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula lineare | CF3OC6H4SO2Cl |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 260.62 |
| Percent Purity | 97% |