Learn More
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide |
| CAS | 37526-59-3 |
| Formula molecolare | C7H6NO3F3S |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)14-5-3-1-2-4-6(5)15(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13) |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)OC(F)(F)F)S(=O)(=O)N |
| IUPAC Name | 2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 241.19 |
| Peso formulazione | 241.002 |