Learn More
2-(trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10119382
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10119382 10 g 10g
10285594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10119382 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01674EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175205-33-1
Formula molecolare C8H4F3NOS
Molecular Weight (g/mol) 219.18
Numero MDL MFCD00220860
InChI Key ZFEJYPIWOGCCFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777336
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-(trifluoromethoxy)benzene
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Sinonimo 2-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy-benzene, 2-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethoxy, 2-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyloxy benzene, 2-isothiocyanato-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
Peso formulazione 219.19
Percent Purity 97%