Learn More
2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid (>85%), TRC
Codice prodotto. 30456990
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456990 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456990 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT790913100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethoxy)terephthalic Acid
CAS 175278-21-4
Formula molecolare C9H5O5F3
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H5F3O5/c10-9(11,12)17-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(15)16/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(OC(F)(F)F)c1
IUPAC Name 2-(trifluoromethoxy)terephthalic acid
Molecular Weight (g/mol) 250.13
Peso formulazione 250.0089