Learn More
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 12045400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12045400 1 g 1g
12055400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12045400 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446560010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 51310-54-4
Formula molecolare C9H6F3N
Molecular Weight (g/mol) 185.15
InChI Key QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl-1h-indole, 2-trifluoromethylindole, 1h-indole, 2-trifluoromethyl, pubchem23796, 2-trifluoromethyl indole
PubChem CID 10932124
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)-1H-indole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Punto di fusione 107°C to 109°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.15
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.