Learn More
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11424953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424953 25 g 25g
11404953 1 g 1g
11414953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424953 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12248.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17408-14-9
Formula molecolare C9H7F3O
Molecular Weight (g/mol) 188.149
Numero MDL MFCD00000378
InChI Key FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 87095
IUPAC Name 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Punto di fusione 15°C to 17°C
Densità 1.255
Punti di ebollizione 163°C to 165°C
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.4595
Quantità 25 g
Beilstein 2259035
Peso formulazione 188.15
Percent Purity ≥97%