Learn More
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10685852 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10685852 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10685852 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2′-(Trifluoromethyl)acetophenone
CAS 17408-14-9
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2500g/mL
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H7F3O
Formula lineare CF3C6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.4584 to 1.4604
Numero MDL MFCD00000378
Quantità 1 g
Sinonimo 2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, o-trifluoromethylacetophenone, 1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-2-trifluoromethyl phenyl, o-trifluoromethyl benzoyl, 2-trifluoromethylacetophenone, 1-acetyl-2-trifluoromethyl benzene
InChI Key FYDUUODXZQITBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC Name 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 188.149
PubChem CID 87095
Peso formulazione 188.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.