Learn More
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid, 98%
Codice prodotto. 10389260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10389260 1 g Bottiglia in vetro 1g
10668824 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10389260 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 313100010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 381-98-6 | C4H2F3O2 | 139.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 381-98-6
Formula molecolare C4H2F3O2
Molecular Weight (g/mol) 139.05
Numero MDL MFCD00042424
InChI Key VLSRKCIBHNJFHA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-trifluoromethyl acrylic acid, 2-trifluoromethyl propenoic acid, 2-trifluoromethyl prop-2-enoic acid, tfmaa, trifluoromethacrylic acid, trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethylacrylic acid, 2-trifluoromethyl-acrylic acid, 2-propenoic acid, 2-trifluoromethyl, pubchem22654
PubChem CID 587694
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)prop-2-enoic acid
SMILES [O-]C(=O)C(=C)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48°C to 52°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 86°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CF3)CO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 140.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Chunks