Learn More
2-(Trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10748075 1 g 1g
10245574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748075 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00885DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 88-17-5
Formula molecolare C7H6F3N
Molecular Weight (g/mol) 161.127
Numero MDL MFCD00007718
InChI Key VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl aniline, 2-aminobenzotrifluoride, o-aminobenzotrifluoride, o-trifluoromethyl aniline, o-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 2-aminotrifluorotoluene, 2-aminotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 6922
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)aniline
CAS min. % 97.0
Densità 1.2960g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare H2NC6H4CF3
Quantità 1 g
Peso formulazione 161.13
Percent Purity 97%