Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11458066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458066 100 g 100g
11414140 1 g 1g
11438066 5 g 5g
11448066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11458066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14108.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 776-04-5 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 776-04-5
Formula molecolare C7H4ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 244.612
Numero MDL MFCD00051696
InChI Key ZIZGWNOAHUCACM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethylbenzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, o-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, o-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 136616
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 22°C to 24°C
Densità 1.585
Punti di ebollizione 133°C to 135°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.503
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2651854
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 244.62
Percent Purity 98%