Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzenethiol, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10520173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10520173 10 g Amber Glass Bottle 10g
10079541 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10520173 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00684EA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 13333-97-6
Formula molecolare C7H5F3S
Molecular Weight (g/mol) 178.172
Numero MDL MFCD00068896
InChI Key XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)benzenethiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
CAS min. % 95.0
Densità 1.35g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CF3C6H4SH
Quantità 10 g
Peso formulazione 178.18
Percent Purity 95%