Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15535056 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15535056 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15535056 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188451000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Punto di fusione 107.0°C to 110.0°C
Punti di ebollizione 247.0°C (753.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula molecolare C8H5F3O2
Formula lineare CF3C6H4CO2H
Numero MDL MFCD00002476
Quantità 100 g
Beilstein 09,III,2308
Sinonimo 2-trifluoromethyl benzoic acid, o-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluic acid, o-carboxybenzotrifluoride, 2-carboxybenzotrifluoride, unii-0r1ck7mzua, trifluoromethylbenzoic acid, 2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluromethylbenzoic acid, trifluoromethyl benzoic acid
InChI Key FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 190.12
PubChem CID 9899
ChEBI CHEBI:60694
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Trifluoromethylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.