Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30449128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449128 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT790625100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 433-97-6
Formula molecolare C8 H5 F3 O2
Quantità 100 g
Sinonimo o-Toluic acid','α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid, NSC 88326, o-(Trifluoromethyl)benzoic acid, α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 190.12
Peso formulazione 190.0242