Learn More
(2-Trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10653425 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10653425 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07742DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic acid
CAS 313241-14-4
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H7F3N2O2
Numero MDL MFCD00994711
Quantità 1 g
Sinonimo 2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 1h-benzimidazole-1-aceticacid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl benzimidazolyl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-2-trifluoromethyl-1h-1,3-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid
InChI Key GPOYZFXQCCJBTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CC(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-[2-(trifluoromethyl)benzimidazol-1-yl]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 244.173
PubChem CID 675083
Peso formulazione 244.17
Percent Purity 97%