Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 97%
Codice prodotto. 11487137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487137 10 g 10g
11404140 5 g 5g
11497137 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11487137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14951.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 447-60-9 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 447-60-9
Formula molecolare C8H4F3N
Molecular Weight (g/mol) 171.122
Numero MDL MFCD00001791
InChI Key SOZGHDCEWOLLHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl benzonitrile, o-trifluoromethylbenzonitrile, 2-cyanobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolunitrile, a,a,a-trifluoro-o-tolunitrile, 2-trifluoromethyl-benzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-toluonitrile, benzonitrile, trifluoromethyl, benzonitrile, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 67972
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Punto di fusione 17°C to 18°C
Densità 1.294
Punti di ebollizione 204°C to 206°C
Punto d'infiammabilità 90°C (194°F)
Indice di rifrazione 1.4632
Quantità 10 g
Numero UN UN3276
Beilstein 2048152
Peso formulazione 171.12
Percent Purity 97%