Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11413214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11413214 5 g 5g
11423214 25 g 25g
11433214 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11413214 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10564.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312-94-7
Formula molecolare C8H4ClF3O
Molecular Weight (g/mol) 208.56
Numero MDL MFCD00000667
InChI Key MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2- (Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Punto di fusione -22°C
Densità 1.414
Punti di ebollizione 89°C to 90°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.479
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 881040
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 208.57
Percent Purity 98%