Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10241433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10241433
Marca: Thermo Scientific Acros 312930010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 312-94-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 312-94-7
Formula molecolare C8H4ClF3O
Molecular Weight (g/mol) 208.56
Numero MDL MFCD00000667
InChI Key MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl benzoyl chloride, o-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluoyl chloride, 2-trifluoromethyl benzoylchloride, unii-d01d0b64eq, otf-boc, 2-trifluoromethyl-benzoyl chloride, o-trifluoromethyl benzoyl chloride
PubChem CID 67561
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -22°C
Colore Pink or Yellow
Densità 1.4100g/mL
Punti di ebollizione 84°C to 85°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4COCl
Indice di rifrazione 1.4780 to 1.481
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.41
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 208.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid