Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 312-94-7 |
| Formula molecolare | C8H4ClF3O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-toluoyl Chloride, NSC 88290, o-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)Cl |
| IUPAC Name | 2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.56 |
| Peso formulazione | 207.9903 |