Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30453682
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453682 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453682 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79113510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride
CAS 312-94-7
Formula molecolare C8H4ClF3O
Quantità 10 g
Sinonimo alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-toluoyl Chloride, NSC 88290, o-(Trifluoromethyl)benzoyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1C(=O)Cl
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 208.56
Peso formulazione 207.9903