Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11470288
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
Codice prodotto. 11470288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23822.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3048-01-9
Formula molecolare C8H8F3N
Molecular Weight (g/mol) 175.15
Numero MDL MFCD00010297
InChI Key ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densità 1.249
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (64 mmHg)
Punto d'infiammabilità 69°C (156°F)
Indice di rifrazione 1.471
Quantità 2 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1103424
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
IUPAC Name [2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PubChem CID 76447
Peso formulazione 175.15
Percent Purity 98%