Learn More
2-(Trifluoromethyl)benzylamine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11480288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480288 10 g 10g
11470288 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480288 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23822.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3048-01-9
Formula molecolare C8H8F3N
Molecular Weight (g/mol) 175.15
Numero MDL MFCD00010297
InChI Key ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densità 1.249
Punti di ebollizione 108°C to 110°C (64 mmHg)
Punto d'infiammabilità 69°C (156°F)
Indice di rifrazione 1.471
Quantità 10 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1103424
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo direct yellow 4, brilliant yellow, paper yellow cb, unii-zun7l1adie, zun7l1adie, brilliant yellow c, paper yellow 3gx, fenamin yellow 3g, paper yellow 3gxa, c.i. direct yellow 4, disodium salt
SMILES NCC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC Name 1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PubChem CID 5702677
Peso formulazione 175.15
Percent Purity 98%