Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenol, 98%
Codice prodotto. 11399599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11399599 1 g 1g
11402347 5 g 5g
11412347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399599 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14231.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 444-30-4 | C7H5F3O | 162.111 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 444-30-4
Formula molecolare C7H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 162.111
Numero MDL MFCD00002222
InChI Key ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl phenol, 2-hydroxybenzotrifluoride, o-trifluoromethylphenol, o-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-cresol, phenol, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethoxy phenol, a,a,a-trifluoro-o-cresol, 2-hydroxy-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 67958
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)phenol
Punto di fusione 45°C to 46°C
Punti di ebollizione 147°C to 148°C
Punto d'infiammabilità 65°C (149°F)
Odore Phenol-like
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1867917
Peso formulazione 162.11
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Trifluoromethyl)phenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-o-cresol