Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, TRC
Codice prodotto. 30453380
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453380 1 g 1g
30449715 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30453380 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7913701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-30-8
Formula molecolare C13H8F3NS
Molecular Weight (g/mol) 267.27
Sinonimo 2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazine, 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine, NSC 50438
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(N2)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C13H8F3NS/c14-13(15,16)8-5-6-12-10(7-8)17-9-3-1-2-4-11(9)18-12/h1-7,17H
Peso formulazione 267.033