Learn More
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 98%
Codice prodotto. 11362876
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11362876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10586.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1743-86-8 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1743-86-8
Formula molecolare C8H4F3NS
Molecular Weight (g/mol) 203.182
Numero MDL MFCD00039644
InChI Key FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densità 1.346
Punti di ebollizione 216°C
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.566
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2693552
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 203.19
Percent Purity 98%