Learn More
2-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10505265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10505265 5 g 5g
11306346 10 g 10g
10397394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10505265 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01593DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1743-86-8
Formula molecolare C8H4F3NS
Molecular Weight (g/mol) 203.182
InChI Key FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethylphenylisothiocyanate, 2-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 2-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, o-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-isothiocyanato-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 2-trifluoromethyl phenyl ester
PubChem CID 737162
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densità 1.346g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare CF3OC6H4NCS
Quantità 5 g
Peso formulazione 203.19
Percent Purity 97%