Learn More
2-(Trifluoromethyl)pyrazine, 97%
Codice prodotto. 15436147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436147 5 g 5g
15426147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15436147 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33338.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 61655-67-2 | C5H3F3N2 | 148.088 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61655-67-2
Formula molecolare C5H3F3N2
Molecular Weight (g/mol) 148.088
Numero MDL MFCD06797734
InChI Key CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 17888936
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)pyrazine
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Punti di ebollizione 116°C to 118°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 148.09
Percent Purity 97%