Learn More
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde, 95%
Codice prodotto. 15491079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491079 1 g 1g
15428676 250 mg 250mg
15401089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491079 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64054.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 386704-12-7 | C7H4F3NO | 175.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 386704-12-7
Formula molecolare C7H4F3NO
Molecular Weight (g/mol) 175.11
Numero MDL MFCD01862647
InChI Key MRPAGRCGPAXOGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carboxaldehyde, 6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 5-formyl-2-trifluoromethyl pyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-trifluoromethyl pyridine-5-carbaldehyde, pubchem15866
PubChem CID 2777762
IUPAC Name 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
SMILES FC(F)(F)C1=NC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Punto di fusione 52°C to 56°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 175.11
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid