Learn More
2-(Trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15274744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15274744 1 g 1g
15264744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15274744 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442900010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 368-48-9
Formula molecolare C6H4F3N
Molecular Weight (g/mol) 147.10
Numero MDL MFCD02183562
InChI Key ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 136199
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Punti di ebollizione 138°C to 141°C
Punto d'infiammabilità 42°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Indice di rifrazione 1.4183
Quantità 1 g
Peso formulazione 147.1
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Trifluoromethyl)pyridine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.