Learn More
2-(Trifluoromethyl)thiophenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11369945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369945 1 g 1g
11379945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369945 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19913.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13333-97-6
Formula molecolare C7H5F3S
Molecular Weight (g/mol) 178.172
Numero MDL MFCD00068896
InChI Key XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)benzenethiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Densità 1.35
Punti di ebollizione 175°C to 177°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.499
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2441965
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 178.18
Percent Purity 97%