Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, 90%, tech., stabilized
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9400g/mL |
| Punti di ebollizione | 57.0°C to 59.0°C (8.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 46°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 88% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | ClCH2O(CH2)2Si(CH3)3 |
| Indice di rifrazione | 1.4350 to 1.4370 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, stabilized
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.