Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30452059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452059 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7876001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride
CAS 76513-69-4
Formula molecolare C6 H15 Cl O Si
Quantità 1 g
Sinonimo 2-[(Chloromethoxy)ethyl]trimethylsilane, 2-(Trimethylsilanyl)ethoxymethyl Chloride, Chloromethyl 2-(Trimethylsilyl)ethyl Ether, Chloromethyl Trimethylsilylethyl Ether, SEM-Cl, SEM Cl, SEM Chloride, [2-[(Chloromethyl)oxy]ethyl]trimethylsilane, [[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]methyl Chloride, β-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl
IUPAC Name 2-(chloromethoxy)ethyl-trimethylsilane
Molecular Weight (g/mol) 166.72
Peso formulazione 166.0581