Learn More
2-Undecanol, TRC
Codice prodotto. 30134150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134150 10 g 10g
30133483 25 g 25g
30012396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134150 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCU78881510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1653-30-1
Formula molecolare C11H24O
Molecular Weight (g/mol) 172.31
Sinonimo sec-Undecanol, 2-Hendecanol, 2-Hydroxyundecane, Methyl Nonyl Carbinol, sec-Undecyl Alcohol, alpha-Methyldecanol
IUPAC Name undecan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Undecanol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Peso formulazione 172.1827