Learn More
2-Valerylfuran, 97%
Codice prodotto. 11475860
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475860 50 g 50g
11465860 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475860 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26491.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3194-17-0 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3194-17-0
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00053147
InChI Key HTOZHTBIOGGHDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pentanoylfuran, 1-furan-2-yl pentan-1-one, 2-valerylfuran, butyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl pentan-1-one, 1-2-furanyl-1-pentanone, unii-b3cnh05z42, 1-pentanone, 1-2-furanyl, 2-pentanoylfuran fhfi, 2-valeroylfuran
PubChem CID 231325
IUPAC Name 1-(furan-2-yl)pentan-1-one
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Valerylfuran
Indice di rifrazione 1.492
Quantità 50 g
Peso formulazione 152.2
Percent Purity 97%