Learn More
2-Vinylpyridine (stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol), TRC
Codice prodotto. 30003826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30003826 10 g 10g
30005311 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30003826 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV48749510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-69-6
Formula molecolare C7 H7 N
Molecular Weight (g/mol) 105.14
Sinonimo 2-Ethenylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), 2-Vinylpyridine
IUPAC Name 2-ethenylpyridine
SMILES C=Cc1ccccn1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Quantità 10 g
Note sul grado di purezza GC
InChI Formula InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Peso formulazione 105.0578
Percent Purity >95%