Learn More
20-Deoxo-20-(1-piperidinyl)tylosin, TRC
Codice prodotto. 30359277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359277 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359277 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD231510100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 20-Deoxo-20-(1-piperidinyl)tylosin
CAS 1003024-00-7
Formula molecolare C51H88N2O16
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C51H88N2O16/c1-13-38-35(27-63-50-47(62-12)46(61-11)42(57)31(5)65-50)23-28(2)17-18-36(54)29(3)24-34(19-22-53-20-15-14-16-21-53)44(30(4)37(55)25-39(56)67-38)69-49-43(58)41(52(9)10)45(32(6)66-49)68-40-26-51(8,60)48(59)33(7)64-40/h17-18,23,29-35,37-38,40-50,55,57-60H,13-16,19-22,24-27H2,1-12H3/b18-17+,28-23+/t29-,30+,31-,32-,33+,34+,35-,37-,38-,40+,41-,42-,43-,44-,45-,46?,47?,48+,49+,50-,51-/m1/s1
SMILES CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CCN4CCCCC4)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]5O[C@H](C)[C@@H](O)C(OC)C5OC)\C
IUPAC Name (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-16-ethyl-4-hydroxy-15-[[(2R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]-5,9,13-trimethyl-7-(2-piperidin-1-ylethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-diene-2,10-dione
Molecular Weight (g/mol) 985.25
Peso formulazione 984.6134