Specifica
| Materiale o nome chimico | 20-Hydroxyecdysone |
| Intervallo percentuale saggio | ≥95% |
| Quantità | 5 mg |
| IUPAC Name | (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17S)-2,3,14-trihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-one |
| Peso formulazione | 480.6 |
| Forma fisica | Powder |