Learn More
(+)-20-Hydroxyecdysone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | beta-Ecdysone |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 480.3087 |