Learn More
Heathrow Scientific™ 20-Place Cardboard Slide Trays
Codice prodotto. 15559811 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15559811 Yellow pezzi 72
15549811 Red pezzi 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15559811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    310.46€ / pezzi 72
    Risparmia 55.54€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Remove slides easily with convenient thumb groove. Heathrow Scientific™ 20-Place Cardboard Slide Trays maximize specimen protection with recessed horizontal compartments.
  • Horizontal compartments are recessed to protect the specimens when the cover is closed
  • Features thumb cut for easy slide removal
  • Holds 20 standard size slides
  • Disposable
Specifica
Tipo Slide Storage Tray
Capacità vetrino 30
Colore Yellow
Compartimenti 20
Sostegni dispositivo 30 Slides
Da utilizzare con (applicazione) Safely Working, Transporting and Short-Term Storing of Slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope slides
Altezza (sistema imperiale) 0.4 in.
Altezza (sistema metrico) 0.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20.8 cm
Materiale Cardboard
Forma Rectangular
Larghezza (sistema imperiale) 13.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 34.1 cm